Learn More
Thermo Scientific™ Soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos de pH Orion™
Descripción
Restablezca el funcionamiento adecuado del electrodo y prolongue su vida con las soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™ en frascos listos para su uso.
- Las soluciones se identifican con las letras A, B, C y D, cada una de las cuales designa una formulación exclusiva.
- La solución de limpieza A elimina sustancias contaminantes proteínicas, la solución de limpieza B elimina sustancias contaminantes bacterianas, la solución de limpieza C realiza una limpieza general y la solución de limpieza D elimina sustancias contaminantes grasas y oleosas.
- Los frascos incluyen un vaso de precipitados pequeño para contener la solución y una pipeta de plástico para eliminar la solución de llenado antigua del electrodo.
Incluye:
- Un frasco de cada una de las soluciones de limpieza A, B, C y D
- Un vaso de precipitados
- Una pipeta
Soluciones de almacenamiento:
- La solución de almacenamiento asegura el funcionamiento correcto del electrodo de pH después de un tiempo prolongado de almacenamiento, de un día a otro y entre muestras.
Nota:
Se han modificado los siguientes números de pieza debido a una actualización reciente del sistema:
Número de pieza antiguo: 900021
Número de pieza nuevo: 900021-WA
Número de pieza antiguo: 900022
Número de pieza nuevo: 900022-WA
Utilice el número de pieza nuevo al realizar un pedido o solicitar un presupuesto. Los números de pieza antiguo y nuevo son intercambiables en los archivos Certificado de análisis y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 4 frascos de 60 ml de solución de limpieza D para eliminar aceites y grasas, vaso de precipitados y pipeta |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo de pH |
| Tipo | Solución de limpieza de electrodos de pH |
| Tipo de solución de llenado | Limpieza |
| Para utilizar con (aplicación) | Solutions restore proper electrode performance and prolong the useful life of the electrode |
| Envase | Bottle |
| Cantidad | 60 mL |
Seguridad y manipulación
- pH Cleaner D
- ||Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium lauryl sulphate, triton X-100, sodium phosphate dibasic, potassium dihydrogen phosphate, meth
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.