Learn More
Thermo Scientific™ Bolsas individuales de tampón de pH Orion
Descripción
Asegúrese de que los estándares para la calibración de pH están frescos y listos para usar con los sobres de uso individual para tampón de pH Thermo Scientific™ Orion™. Tampones de distintos colores para facilitar su uso. Todos los tampones de pH Orion son analizables con los materiales de referencia de la norma NIST™.
- Tampones codificados por color: el tampón de pH 4,01 es rosa; el de pH 7,00, amarillo; y el de pH 10,01, azul.
- Incluyen tablas de temperatura/tampón para facilitar calibraciones precisas y trazabilidad NIST.
- Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.
- Las bolsas tienen 15 ml de capacidad y se suministran en paquetes de 10 o de 25.
Nota:
Se han modificado los siguientes números de pieza debido a una actualización reciente del sistema:
Número de pieza antiguo: 910410
Número de pieza nuevo: 910410-WA
Número de pieza antiguo: 911025
Número de pieza nuevo: 911025-WA
Utilice el número de pieza nuevo al realizar un pedido o solicitar un presupuesto. Los números de pieza antiguo y nuevo son intercambiables en los archivos Certificado de análisis y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | pH Buffer, individual use pouches |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Azul claro |
| Descripción | Tampón de pH 10.01 |
| Para utilizar con (aplicación) | de un solo uso para calibración de pH |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH y electrodo, un solo uso |
| pH | 10.01 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 10 x 15 ml |
| Tipo de solución | Solución de tampón |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.