Learn More
Thermo Scientific™ Cubitainers de tampón de pH Orion
Descripción
Mantenga 19 l (5 galones) de tampón de pH con codificación cromática Thermo Scientific™ Orion™ Cubitainers™ de tampón de pH con la espita de fácil vertido.
- Tampones codificados cromáticamente: el tampón de pH 4.01 es rosa; el tampón de pH 7.00 amarillo y el tampón de pH 10.01 es azul.
- Incluyen tablas de temperatura/tampón para facilitar calibraciones precisas y trazabilidad NIST™.
- Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | pH Buffer, 5 gallon cubitainers |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Amarillo claro |
| Descripción | pH 7.00 buffer , de 5 galones |
| Para utilizar con (aplicación) | Para calibraciones de pH reproducibles y exactas |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH y electrodo |
| pH | 7 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 19L |
| Envase | Cubitainer |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.