Learn More
Thermo Scientific™ Cubitainers de tampón de pH Orion
Código de producto. 11742817
Change view
Click to view available options
Cantidad:
19L
pH:
10,01
4,01
7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad pH unitSize
11742817 19L 4,01 cada uno
11782817 19L 7 cada uno
11752827 19L 10,01 cada uno
3 options
Código de producto. 11742817
Marca: Thermo Scientific™ 9104CB
Mantenga 19 l (5 galones) de tampón de pH con codificación cromática Thermo Scientific™ Orion™ Cubitainers™ de tampón de pH con la espita de fácil vertido.
Mantenga 19 l (5 galones) de tampón de pH con codificación cromática Thermo Scientific™ Orion™ Cubitainers™ de tampón de pH con la espita de fácil vertido.
  • Tampones codificados cromáticamente: el tampón de pH 4.01 es rosa; el tampón de pH 7.00 amarillo y el tampón de pH 10.01 es azul.
  • Incluyen tablas de temperatura/tampón para facilitar calibraciones precisas y trazabilidad NIST™.
  • Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material pH Buffer, 5 gallon cubitainers
Punto de ebullición 100°C
Color Rojo claro
Descripción pH 4.01 buffer , de 5 galones
Para utilizar con (aplicación) Para calibraciones de pH reproducibles y exactas
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH y electrodo
pH 4,01
Forma física Líquido
Cantidad 19L
Formulación Agua, hidróxido de potasio, rojo amaranto n.º 27, ftalato de hidrógeno de potasio
Envase Cubitainer
Trazabilidad según el NIST
Información de solubilidad Soluble
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.