Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de tampón de pH Orion™
Descripción
Realice calibraciones de pH exactas y reproducibles con los frascos de tampón de pH Thermo Scientific™ Orion™ codificados cromáticamente. Los tampones de pH 4,01; 5,00; 7,00 y 10,01 están codificados cromáticamente para facilitar su uso. Todos los tampones de pH Orion son analizables con los materiales de referencia de la norma NIST™.
Todos los frascos de tampón de pH tienen tablas de pH/temperatura impresas en las etiquetas para calibraciones precisas y una trazabilidad conforme a la NIST. Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.
Códigos cromáticos de los tampones:
- Rosa para el tampón de pH 4,01
- Naranja para el tampón de pH 5,00
- Amarillo para el tampón de pH 7,00
- Azul para el tampón de pH 10,01
Los tampones están disponibles en frascos de 475 ml, cinco paquetes de 60 ml, prácticos kits de tampones todo en uno, Cubitainers™ de 19 l y sobres de un solo uso.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | pH Buffer, bottles |
Color | Incolora |
Descripción | Orion pH 6.86 buffer, 5x60mL bottles |
Para utilizar con (aplicación) | Para calibraciones de pH reproducibles y exactas |
Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH y electrodo |
pH | 6,86 ± pH 0,01 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 5 x 60 mL |
Tipo de solución | Solución tampón |
Formulación | Agua, fosfato de hidrógeno disódico, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxano, fosfato de dihidrógeno de potasio |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Application Notes
Brochures
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.