Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de tampón de pH Orion™
Código de producto. 10136470
Change view
Click to view available options
Cantidad:
475 ml
475 mL
5 x 60 mL
pH:
1,68 ± pH 0,01
1.68
10,01 ± pH 0,02
10.01
12,46 ± pH 0,03
12.46
4,01 ± pH 0,01
4.01
5,00 ± pH 0,02
6,86 ± pH 0,01
6.86
7
7.00 ± pH 0,01
9,18 ± pH 0,01
9.18
missing translation for 'unitSize'
475 ML
475 ml
5 PCS
paquete de 5
Code produit. Cantidad pH unitSize
10136470 5 x 60 mL 10,01 ± pH 0,02 paquete de 5
10520164 475 ml 1.68 475 ML
11727807 5 x 60 mL 1,68 ± pH 0,01 5 PCS
10213021 475 ml 10.01 475 ml
10114234 475 ml 12.46 475 ml
11717807 5 x 60 mL 12,46 ± pH 0,03 paquete de 5
10759161 475 ml 4.01 475 ml
11787797 5 x 60 mL 4,01 ± pH 0,01 paquete de 5
11772797 475 mL 5,00 ± pH 0,02 475 ml
11762817 475 ml 6.86 475 ml
11737807 5 x 60 mL 6,86 ± pH 0,01 paquete de 5
10653951 475 ml 7 475 ml
11797797 5 x 60 mL 7.00 ± pH 0,01 paquete de 5
11722827 475 ml 9.18 475 ml
11747807 5 x 60 mL 9,18 ± pH 0,01 paquete de 5
15 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10136470
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 911060
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Realice calibraciones de pH precisas y reproducibles con estos frascos codificados cromáticamente.
Realice calibraciones de pH exactas y reproducibles con los frascos de tampón de pH Thermo Scientific™ Orion™ codificados cromáticamente. Los tampones de pH 4,01; 5,00; 7,00 y 10,01 están codificados cromáticamente para facilitar su uso. Todos los tampones de pH Orion son analizables con los materiales de referencia de la norma NIST™.
Todos los frascos de tampón de pH tienen tablas de pH/temperatura impresas en las etiquetas para calibraciones precisas y una trazabilidad conforme a la NIST. Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.
Códigos cromáticos de los tampones:
  • Rosa para el tampón de pH 4,01
  • Naranja para el tampón de pH 5,00
  • Amarillo para el tampón de pH 7,00
  • Azul para el tampón de pH 10,01
Los tampones están disponibles en frascos de 475 ml, cinco paquetes de 60 ml, prácticos kits de tampones todo en uno, Cubitainers™ de 19 l y sobres de un solo uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material pH Buffer, bottles
Color Azul
Descripción Orion pH 10.01 buffer, color-coded blue, 5x60mL bottles
Para utilizar con (aplicación) Para calibraciones de pH reproducibles y exactas
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH y electrodo
pH 10,01 ± pH 0,02
Forma física Líquido
Cantidad 5 x 60 mL
Tipo de solución Solución tampón
Formulación Agua, bicarbonato sódico, metilparabeno, azul FD y C n.º 1, carbonato sódico
Envase Frasco
Trazabilidad según el NIST Yes
Afficher plus Afficher moins
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.