Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de nitrato Orion™
Descripción
Measure nitrate in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Nitrate Electrodes.
- Número de catálogo de estándares de calibración: 920706 — 0,1 M NaNO3; 920707 — 1000 ppm N; 930707 — 100 ppm N
- Número de catálogo de ISA requerido: 930711 o 930710/ISS de nitrato
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Ninguno |
| Descripción | Módulo de repuesto para electrodo de semicelda de nitrato 9307BNWP; 1/paquete |
| Desviación | potenciales sin desviación |
| Junta | La junta con diseño de cierre por gravedad Sure-Flow™ garantiza la estabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores de ISE |
| Tipo | Electrodo de ion selectivo combinado |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.