Learn More
Thermo Scientific™ Soluciones para análisis de surfactantes Orion™ ISE
Descripción
Utilice las soluciones para análisis de surfactantes Thermo Scientific™ Orion™ ISE para realizar valoraciones con electrodos de ión selectivo (ISE) de surfactantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estándar de laurilsulfato de sodio |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de oxígeno, pH, iones y conductividad |
| Para utilizar con (equipo) | electrodo de ion selectivo surfactante |
| Cantidad | 60mL |
| Tipo de solución | Análisis de surfactantes |
| Envase | Frasco |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.