Learn More
Thermo Scientific™ Soluciones para análisis de surfactantes Orion™ ISE
Código de producto. 11792737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
60mL
475 ml
Nombre del producto químico o material:
Aditivo de muestras Titron X-100
Estándar de laurilsulfato de sodio
Reactivo surfactante no iónico
Valorante Hiamina 1622
Tamaño de la unidad:
1 PCS
475 ML
475 ml
60 ml
Código de producto. Cantidad Nombre del producto químico o material unitSize
11792737 475 ml Aditivo de muestras Titron X-100 1 PCS
12889201 60mL Estándar de laurilsulfato de sodio 60 ml
11702747 475 ml Reactivo surfactante no iónico 475 ML
12879201 475 ml Valorante Hiamina 1622 475 ml
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11792737
Marca: Thermo Scientific™ 654203
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Utilice las soluciones para análisis de surfactantes Thermo Scientific™ Orion™ ISE para realizar valoraciones con electrodos de ión selectivo (ISE) de surfactantes.
Utilice las soluciones para análisis de surfactantes Thermo Scientific™ Orion™ ISE para realizar valoraciones con electrodos de ión selectivo (ISE) de surfactantes.
Todas las soluciones de análisis de surfactantes se suministran en frascos de 475 ml (1 pinta), a excepción del n.º 654202 empaquetado como un frasco de 60 ml (2 onzas).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aditivo de muestras Titron X-100
Cantidad 475 ml
Envase Frasco
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.