Learn More
Thermo Scientific™ Soluciones para análisis de surfactantes Orion™ ISE
Descripción
Utilice las soluciones para análisis de surfactantes Thermo Scientific™ Orion™ ISE para realizar valoraciones con electrodos de ión selectivo (ISE) de surfactantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Reactivo surfactante no iónico |
| Color | Azul |
| Descripción | 654205 |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo de ion selectivo surfactante |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 475 ml |
| Tipo de solución | Análisis de surfactantes |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.