Learn More
Thermo Scientific™ Reguladores de fuerza iónica (ISA) y reactivos especiales para ISE Orion™
Código de producto. 12881521
Change view
Click to view available options
Tipo:
Reactivos para electrodos de ion selectivo
Para utilizar con (equipo):
Electrodo de selección de iones
Electrodo de selección de iones, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode
Electrodo de selección de iones, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode
Cantidad:
475 mL
5 x 50 mL
3,8 l (1 galón)
4 x 475 mL
2 x 1 l
4 × 3,8 l (4 × 1 galón)
Tamaño de la unidad:
3.80 litro
475 ML
475 ml
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 5
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Cantidad unitSize
12881521 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
11722787 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL cada uno
12049967 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
12038882 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ML
11767527 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
11777527 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode 475 mL 475 ml
11717537 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
11747537 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
11976079 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode 475 mL 475 ml
11757647 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 3,8 l (1 galón) 3.80 litro
11966089 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
10665261 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 4 × 3,8 l (4 × 1 galón) paquete de 4
11777777 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 4 x 475 mL 475 ml
11747757 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 2 x 1 l paquete de 2
10598741 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
11777677 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
12993247 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
12903257 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
11767687 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
11767807 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 5 x 50 mL paquete de 5
11737707 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
21 options
Código de producto. 12881521
Marca: Thermo Scientific™ 951211
Tome mediciones de ISE más exactas y reproducibles con los reguladores de fuerza iónica (ISA) y reactivos especiales para ISE Thermo Scientific™ Orion™.
Tome mediciones de ISE más precisas y reproducibles con los reguladores de fuerza iónica (ISA) y reactivos especiales para ISE Thermo Scientific™ Orion™. Los reguladores de fuerza iónica se utilizan en análisis con electrodos de ión selectivo y los reactivos especiales se utilizan con algunos electrodos de ión selectivo.
Se agrega regulador de fuerza iónica a todas las muestras y patrones para crear una fuerza iónica de fondo uniforme que proporcione mediciones más reproducibles. El ISA regulador de pH para amoníaco (951211) y el ISA regulador de pH para bajos niveles de amoníaco (951210) incluyen un tinte de color azul indicador del pH para la verificación inmediata del pH correcto en patrones y muestras de amoníaco sin que sea necesario realizar ninguna medición del pH. El ISA regulador de pH para amoníaco (951211) evita el acomplejamiento del amoníaco e impide la formación de hidróxidos de metal, con lo que se puede determinar el amoníaco total de la muestra y obtener unos resultados más exactos. El ISA regulador de pH para bajos niveles de amoníaco (951210) es perfecto para muestras de amoníaco con una concentración de 10 ppm e inferior que no contienen interferencias metálicas.
Todos los reguladores de fuerza iónica y los reactivos especiales se suministran en frascos de 475 ml (1 pinta), a excepción de:
  • Los modelos con n.º cat. 941709, suministrado en dos frascos de 1 l (2 x 1 cuarto de galón)
  • Los modelos con n.º cat. 941609, suministrado en cuatro frascos de 475 ml (4 x 1 pinta)
  • Los modelos con n.º cat. 940909, suministrado en un frasco de 3,7 l (1 gal)
  • Los modelos con n.º cat. 940999, suministrado en cuatro frascos de 3,7 l (4 x 1 gal)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Regulador de pH de fuerza iónica (ISA) para electrodos de amoníaco
Para utilizar con (equipo) Electrodo de selección de iones
Tipo Reactivos para electrodos de ion selectivo
Para utilizar con (aplicación) Reguladores de fuerza iónica que se utilizan en análisis con electrodos de ión selectivo y reactivos especiales que se utilizan con algunos electrodos de ión selectivo
Envase Frasco
Cantidad 475 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia pH - Adjusting ISA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Methanol
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.