Learn More
Thermo Scientific™ Reguladores de fuerza iónica (ISA) y reactivos especiales para ISE Orion™
Código de producto. 10598741
Change view
Click to view available options
Tipo:
Reactivos para electrodos de ion selectivo
Para utilizar con (equipo):
Electrodo de selección de iones
Electrodo de selección de iones, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode
Electrodo de selección de iones, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode
Cantidad:
475 mL
5 x 50 mL
3,8 l (1 galón)
4 x 475 mL
2 x 1 l
4 × 3,8 l (4 × 1 galón)
Tamaño de la unidad:
3.80 litro
475 ML
475 ml
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 5
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Cantidad unitSize
10598741 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
11722787 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL cada uno
12049967 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
12038882 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ML
11767527 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
11777527 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode 475 mL 475 ml
11717537 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
11747537 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
11976079 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode 475 mL 475 ml
11757647 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 3,8 l (1 galón) 3.80 litro
11966089 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
10665261 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 4 × 3,8 l (4 × 1 galón) paquete de 4
11777777 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 4 x 475 mL 475 ml
11747757 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 2 x 1 l paquete de 2
11777677 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
12993247 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
12881521 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
12903257 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
11767687 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
11767807 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 5 x 50 mL paquete de 5
11737707 Reactivos para electrodos de ion selectivo Electrodo de selección de iones 475 mL 475 ml
21 options
Código de producto. 10598741
Marca: Thermo Scientific™ 950210
Tome mediciones de ISE más exactas y reproducibles con los reguladores de fuerza iónica (ISA) y reactivos especiales para ISE Thermo Scientific™ Orion™.
Tome mediciones de ISE más precisas y reproducibles con los reguladores de fuerza iónica (ISA) y reactivos especiales para ISE Thermo Scientific™ Orion™. Los reguladores de fuerza iónica se utilizan en análisis con electrodos de ión selectivo y los reactivos especiales se utilizan con algunos electrodos de ión selectivo.
Se agrega regulador de fuerza iónica a todas las muestras y patrones para crear una fuerza iónica de fondo uniforme que proporcione mediciones más reproducibles. El ISA regulador de pH para amoníaco (951211) y el ISA regulador de pH para bajos niveles de amoníaco (951210) incluyen un tinte de color azul indicador del pH para la verificación inmediata del pH correcto en patrones y muestras de amoníaco sin que sea necesario realizar ninguna medición del pH. El ISA regulador de pH para amoníaco (951211) evita el acomplejamiento del amoníaco e impide la formación de hidróxidos de metal, con lo que se puede determinar el amoníaco total de la muestra y obtener unos resultados más exactos. El ISA regulador de pH para bajos niveles de amoníaco (951210) es perfecto para muestras de amoníaco con una concentración de 10 ppm e inferior que no contienen interferencias metálicas.
Todos los reguladores de fuerza iónica y los reactivos especiales se suministran en frascos de 475 ml (1 pinta), a excepción de:
  • Los modelos con n.º cat. 941709, suministrado en dos frascos de 1 l (2 x 1 cuarto de galón)
  • Los modelos con n.º cat. 941609, suministrado en cuatro frascos de 475 ml (4 x 1 pinta)
  • Los modelos con n.º cat. 940909, suministrado en un frasco de 3,7 l (1 gal)
  • Los modelos con n.º cat. 940999, suministrado en cuatro frascos de 3,7 l (4 x 1 gal)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción ISA para electrodos de dióxido de carbono
Para utilizar con (equipo) Electrodo de selección de iones
Tipo Reactivos para electrodos de ion selectivo
Para utilizar con (aplicación) Reguladores de fuerza iónica que se utilizan en análisis con electrodos de ión selectivo y reactivos especiales que se utilizan con algunos electrodos de ión selectivo
Envase Frasco
Cantidad 475 mL
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.