Learn More
Thermo Scientific™ Soluciones de llenado ISE Orion
Código de producto. 12048882
Change view
Click to view available options
Cantidad:
60 mL
5 x 60 mL
Para utilizar con (equipo):
Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion
Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion, Calcium ISE, Fluoride ISE, Sulfide ISE
Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion, Cupric ISE, Iodide ISE
Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion, Cyanide ISE, Lead ISE, Silver/Sulfide ISE
Tamaño de la unidad:
60 ml
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Para utilizar con (equipo) unitSize
12048882 5 x 60 mL Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion paquete de 5
12084502 5 x 60 mL Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion paquete de 5
11727797 5 x 60 mL Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion paquete de 5
11762787 5 x 60 mL Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion paquete de 5
12074502 5 x 60 mL Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion paquete de 5
12054502 5 x 60 mL Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion, Calcium ISE, Fluoride ISE, Sulfide ISE paquete de 5
11854333 5 x 60 mL Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion, Cyanide ISE, Lead ISE, Silver/Sulfide ISE paquete de 5
11956079 5 x 60 mL Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion, Cupric ISE, Iodide ISE paquete de 5
11737797 5 x 60 mL Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion paquete de 5
11747797 5 x 60 mL Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion paquete de 5
11717677 60 mL Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion 60 ml
12024502 60 mL Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion 60 ml
12871521 60 mL Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion cada uno
10368883 60 mL Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion 60 ml
14 options
Código de producto. 12048882
Marca: Thermo Scientific™ 900012
Mejore el rendimiento y amplíe la vida útil de sus electrodos de ion selectivo con estas soluciones de llenado ISE.
Mejore el rendimiento y amplíe la vida útil de sus electrodos selectivos de iones con las soluciones de llenado ISE Thermo Scientific™ Orion™. Estas soluciones de llenado están especialmente formuladas para utilizarse con los electrodos de ión selectivo recomendados y evitar las posibles interferencias de la solución de llenado.
Características:
  • Las soluciones de llenado/mantenimiento son para su uso con electrodos de ion selectivo (ISE) Thermo Scientific™ Orion™
  • Las soluciones de llenado ISE Optimum Result™ están especialmente diseñadas para los electrodos de ion selectivo de la serie IonPlus™
Información para pedidos:
  • Se suministra en juegos de cinco frascos 60 ml, excepto los n.º de cat. 951209, 951202 y 950202 que se suministran en un frasco 60 ml y el n.º de cat. 954602 que se proporciona en un frasco de 50 ml
Nota:
Se ha modificado el siguiente número de pieza debido a una actualización reciente del sistema:
Número de pieza antiguo: 900018
Número de pieza nuevo: 900018-WA
Utilice el número de pieza nuevo al realizar un pedido o solicitar un presupuesto. Los números de pieza antiguo y nuevo son intercambiables en los archivos Certificado de análisis y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Solución de llenado para ISE de sodio con niveles bajos de sodio en muestra
Para utilizar con (equipo) Electrodos de ión selectivo Thermo Scientific Orion
Tipo Solución de llenado de electrodos de ion selectivo
Cantidad 5 x 60 mL
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.