Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de calibración Orion™ ISE
Código de producto. 12891401
Change view
Click to view available options
Concentración:
0,1 M
0.1M
1 o 10 ppm
1 ppm
10 ppm
100 ppm
1000 ppm
1000ppm
100ppm
10ppm
1m
2 ppm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
475 ML
475 ml
cada uno
Código de producto. Concentración unitSize
12891401 100ppm 475 ml
11757677 0,1 M 475 ml
11767677 1000ppm 475 ml
11707687 100ppm 475 ml
11966079 0,1 M 475 ml
11956089 0,1 M 475 ml
11727677 0,1 M 475 ml
11737677 1000ppm 475 ml
11727657 0,1 M 475 ml
11747657 1000ppm 475 ml
12059957 100 ppm 475 ml
11727707 100ppm 475 ml
11757657 0,1 M 475 ml
11737647 0.1M 475 ml
11747647 100ppm 475 ml
11768236 10 ppm 475 ml
10252921 2 ppm 475 ml
11748236 1 ppm 475 ml
11777647 1 o 10 ppm 1 PCS
11727667 0,1 M 475 ml
11976089 0,1 M 475 ml
11787667 0,1 M 475 ml
11762867 0,1 M 475 ml
11772867 1000ppm 475 ml
11757527 100ppm cada uno
11792867 0,1 M 475 ml
11732787 1000 ppm 475 ML
11797647 100ppm 475 ml
11787647 10ppm 475 ml
11742787 1000ppm 475 ml
11752737 1m cada uno
11712877 100ppm 475 ml
32 options
Código de producto. 12891401
Marca: Thermo Scientific™ 930707
Tome mediciones de ISE reproducibles con los estándares de calibración Thermo Scientific™ Orion™ ISE. Diseñados para utilizar con electrodos de ión selectivo con durezas desde amoníaco hasta agua.
Tome mediciones de ISE reproducibles con los patrones de calibración Thermo Scientific™ Orion™ ISE. Diseñados para utilizar con electrodos de ión selectivo con durezas desde amoníaco hasta agua.
Todos los estándares se suministran en frascos de 1 pinta (475 ml), si no se india lo contrario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Nitrate Standard
Envase Frasco
Certificado de análisis Yes
Concentration or Composition Notes C of A Acceptance Range: 100 ppm +/- 1 ppm as Nitrogen
Trazabilidad según el NIST Yes
Línea de productos Nitrate Ion Selective Electrodes Including 9707BNWP, 9307BNWP
Forma física Líquido
Concentración 100ppm
Color Incolora
Para utilizar con (equipo) Electrodos de ion selectivo de nitrato
Tipo de solución Solución patrón
Tipo Patrón de calibración de electrodos selectivos de iones
Cantidad 475 ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitrate as Nitrogen Standard 100 ppm N
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium nitrate
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.