Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de calibración Orion™ ISE
Código de producto. 11752737
Change view
Click to view available options
Concentración:
0,1 M
0.1M
1 o 10 ppm
1 ppm
10 ppm
100 ppm
1000 ppm
1000ppm
100ppm
10ppm
1m
2 ppm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
475 ML
475 ml
cada uno
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración unitSize
11752737 1m cada uno
11757677 0,1 M 475 ml
11767677 1000ppm 475 ml
11707687 100ppm 475 ml
11966079 0,1 M 475 ml
11956089 0,1 M 475 ml
11727677 0,1 M 475 ml
11737677 1000ppm 475 ml
11727657 0,1 M 475 ml
11747657 1000ppm 475 ml
12059957 100 ppm 475 ml
11727707 100ppm 475 ml
11757657 0,1 M 475 ml
11737647 0.1M 475 ml
11747647 100ppm 475 ml
11768236 10 ppm 475 ml
10252921 2 ppm 475 ml
11748236 1 ppm 475 ml
11777647 1 o 10 ppm 1 PCS
11727667 0,1 M 475 ml
11976089 0,1 M 475 ml
11787667 0,1 M 475 ml
11762867 0,1 M 475 ml
11772867 1000ppm 475 ml
12891401 100ppm 475 ml
11757527 100ppm cada uno
11792867 0,1 M 475 ml
11732787 1000 ppm 475 ML
11797647 100ppm 475 ml
11787647 10ppm 475 ml
11742787 1000ppm 475 ml
11712877 100ppm 475 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Código de producto. 11752737 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 650700
Tome mediciones de ISE reproducibles con los estándares de calibración Thermo Scientific™ Orion™ ISE. Diseñados para utilizar con electrodos de ión selectivo con durezas desde amoníaco hasta agua.
Tome mediciones de ISE reproducibles con los patrones de calibración Thermo Scientific™ Orion™ ISE. Diseñados para utilizar con electrodos de ión selectivo con durezas desde amoníaco hasta agua.
Todos los estándares se suministran en frascos de 1 pinta (475 ml), si no se india lo contrario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sodium Known Addition KAP Kit
Envase 4 Bottles (3 Bottles of 1 M NaCl Standard with ISA, 1 Bottle of ISA Solution)
Certificado de análisis Yes
Concentration or Composition Notes C of A Acceptance Range: 1.000 M +/- 0.005 M Sodium Chloride
Trazabilidad según el NIST Yes
Línea de productos Sodium Ion Selective Electrodes Including 8611BNWP, 8411BN
Nombres de analitos o componentes Known addition kit - 3 x 475mL of 1M NaCl standard with ISA and 1 x 475mL ISA
Concentración 1m
Color Incolora
Para utilizar con (equipo) Electrodo de ion selectivo de sodio
Tipo de solución Solución patrón
Tipo Patrón de calibración de electrodos selectivos de iones
Cantidad 475 ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium Kap Analysis Standard with ISA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ammonium hydroxide,ammonium chloride
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.