Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de calibración Orion™ ISE
Descripción
Tome mediciones de ISE reproducibles con los patrones de calibración Thermo Scientific™ Orion™ ISE. Diseñados para utilizar con electrodos de ión selectivo con durezas desde amoníaco hasta agua.
Todos los estándares se suministran en frascos de 1 pinta (475 ml), si no se india lo contrario.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sodium Known Addition KAP Standard |
| Envase | Frasco |
| Certificado de análisis | Yes |
| Concentration or Composition Notes | C of A Acceptance Range: 1000 ppm +/ 5 ppm Sodium Chloride as Sodium |
| Trazabilidad según el NIST | Yes |
| Línea de productos | Sodium Ion Selective Electrodes Including 8611BNWP, 8411BN |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1000ppm |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo de ion selectivo de sodio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium Known Addition Standard with ISA
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- MIXTURE LIST-Contém: ammonium chloride, sodium chloride, ammonium hydroxide
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.