Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador para electrodos Orion™, BNC a E DIN (Knick, Schott, WTW)
Descripción
Convierta un electrodo con un conector al conector requerido de otro medidor utilizando los cables adaptadores de electrodos Thermo Scientific™ Orion™.
- Para usar con medidores que tienen BNC, estándar de EE. UU., ciertos LEMO, británicos, E DIN, radiómetro, pines de referencia de 2 mm o entradas de cable pelado
- Los electrodos deben tener un estándar de EE. UU., tapón de rosca, Karl Fisher o conectores BNC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Tapón de rosca |
| Descripción | Punta de alfiler de 2 mm; tapón de rosca; cable desconectable con conector de punta de alfiler de 2,5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores con conectores de pines de referencia de 2 mm, Medidores con conectores BNC, Metros con conectores británicos, Medidores con ciertos conectores LEMO, Medidores con conectores E DIN, Medidores con conectores Radiómetro, Medidores con conectores de entrada de cable pelado, Medidores con conectores estándar de EE.UU. |
| Tipo | Cables de adaptador de electrodo |
| Entrada de medidor | Punta 2 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.