Learn More
Thermo Scientific™ Celdas de conductividad de 4 electrodos Orion™ DuraProbe™
Descripción
Elimine prácticamente todos los errores de interferencia del campo periférico con las avanzadas celdas de conductividad de 4 electrodos Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™. Diseñadas para ser duraderas y extremadamente precisas en una amplia diversidad de condiciones.
Las celdas DuraProbe de 4 electrodos ofrecen la mayor precisión en exigentes aplicaciones de laboratorio y de campo. El diseño de 4 electrodos compensa el ensuciamiento del electrodo, la resistencia del cable y el conector, los errores de polarización y los errores de interferencia de campo marginal. El epoxi/grafito de la celda es extremadamente duradero y resistente químicamente. Las celdas de Conductividad DuraProbe son idóneas para muestras de Conductividad alta y estándar, y muestras difíciles como las de aguas residuales, de escorrentía y barro.
Características:
- Cuerpo epóxico resistente
- Diseño de 4 celdas de grafito
- Sensor de temperatura integrado para mediciones de conductividad con compensación de temperatura
Las celdas de conductividad DuraProbe 013005MD, 013010MD, 013020MD y 013025MD tienen una constante de celda nominal de 0,475 cm-1; el intervalo de medición es de 1 μS/cm a 200 mS/cm.
Las celdas de conductividad DuraProbe 013605MD y 013610MD tienen una constante de celda nominal de 0,55 cm-1; el intervalo de medición es de 10 μS/cm a 200 mS/cm.
Compatible con:
011008: solución estándar de conductividad/TDS 100 μS/cm, frascos: 5 × 60 ml
01100910: solución estándar de conductividad 147 μS/cm, 10 sobres
011007: solución estándar de conductividad/TDS 1413 μS/cm, frascos: 5 × 60 ml
01100710: solución estándar de conductividad/TDS 1413 μS/cm, 10 sobres
011006: solución estándar de conductividad/TDS 12,9 mS/cm, frascos: 5 × 60 ml
01100610: solución estándar de conductividad/TDS 12,9 mS/cm, 10 sobres
011005: solución estándar de conductividad 111 mS/cm, frascos: 5 × 60 ml
01100510: solución estándar de conductividad 111 mS/cm, 10 sobres
990106: solución estándar de conductividad 0,1 M KCl, frasco de 475 ml
1010001: kit de resistencia de calibración de la conductividad para medidores de conductividad Orion de la serie Star, conexión Mini-DIN de 8 pines
081045: protector de celda de plástico (para 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013005MD, 013005A, 013010A)
Recomendada para:
Diseñadas para uso en campo o laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | 0,475 cm^-1 |
| Tipos de conector | 8 pines Mini DIN |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores de conductividad Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star y Versa Star Pro |
| Tipos de sensores | Celda de grafito de 4 electrodos |
| Tipo | Celda de conductividad de 4 electrodos, conector Mini-Din |
| Descripción | Sonda de conductividad de campo y laboratorio de resistente de 4 celdas DuraProbe, 10m |
| Diámetro del cuerpo (imperial) | 0,59 in |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 15 mm |
| Longitud del cable (imperial) | 32 ft |
| Longitud del cable (métrico) | 10 m |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.