Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Cyanide Combination Ion Selective Electrode
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
BNC resistente al agua
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Measure cyanide ions in aqueous solutions quickly, simply and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Cyanide Electrodes.
No separate reference electrode is needed with this electrode, making it convenient to use with small sample volumes.
- Calibration Standards Catalog number: Consult instruction manual
- Required ISA Catalog number: 951011
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Tapón de rosca |
| Descripción | Con conector de tapón roscado |
| Junta | La junta de líquido de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación |
| Para utilizar con (equipo) | ISE Meter |
| Tipo | Electrodo de ion selectivo combinado |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.