Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos cúpricos Orion™
Descripción
Measure cupric ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically with the Thermo Scientific™ Orion™ Cupric Electrodes.
- Número de catálogo de estándares de calibración: 0,1 M de Cu(NO3)2/942906
- Número de catálogo de ISA requerido: 940011
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Descripción | Con conector BNC |
| Junta | La junta de líquido de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores de ISE |
| Tipo | Electrodo de ion selectivo combinado |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.