Learn More
Thermo Scientific™ Solución de acondicionamiento de conductividad Orion™; 5 frascos de 60 ml
Código de producto. 10616453
Change view
Click to view available options
:
Solución de acondicionamiento de conductividad; 5 frascos de 60 ml
Código de producto.
10616453 Solución de acondicionamiento de conductividad; 5 frascos de 60 ml
1 options
Código de producto. 10616453
Marca: Thermo Scientific™ 011001
Realice prácticamente cualquier análisis electroquímico con estos patrones y soluciones de conductividad. Todos los patrones de conductividad son trazables a los materiales de referencia de la norma NIST™.
Realice prácticamente cualquier análisis electroquímico con los estándares y soluciones de conductividad Thermo Scientific™ Orion™ Elija entre una selección completa de accesorios de conductividad que incluye estándares de conductividad y de TDS (sólidos disueltos totales). Todos los estándares de conductividad son analizables con los materiales de referencia de la norma NIST™.
Estándares de conductividad
  • Trazables a los materiales de referencia del patrón NIST.
  • Diseño específico para satisfacer todas las necesidades del usuario final, incluidos los estándares DIN y de conformidad de uso en laboratorios.
  • Las tablas de temperaturas de los estándares de conductividad están programadas en el software del medidor Thermo Scientific Orion para utilizarlas con la función de calibración automática.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Conductivity Conditioning Solution
Envase Frasco
Trazabilidad según el NIST
Gravedad específica 980 kg/m3
Conductividad
Color Verde claro
pH 11.5
Punto de ebullición 100°C
Para utilizar con (equipo) 011050MD , 011050A y 011.050 sensores de conductividad
Solubilidad Soluble
Tipo de solución Solución de acondicionamiento
Tipo Patrón de conductividad
Cantidad 5 x 60mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Conductivity Conditioning Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: edisonite
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.