Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de bromuro Orion™
Descripción
Mida los iones de bromuro en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla y económica con los electrodos de bromuro Thermo Scientific™ Orion™.
Los electrodos de semicelda de bromuro (números de referencia 9435BN y 9435SC), cuando se utilizan junto con el electrodo de referencia de junta doble Thermo Scientific™ Orion™ 900200, ofrecen las ventajas derivadas del diseño de junta Sure-Flow.
El electrodo combinado de bromuro (número de referencia 9635BNWP) no necesita un electrodo de referencia independiente, por lo que es cómodo de utilizar con volúmenes pequeños de muestras.
Productos relacionados
- Estándares de calibración: 943506 (0,1 M NaBr)
- ISA requerido: 940011
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Descripción | Con conector BNC |
| Junta | La junta Sure-Flow de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores de ISE |
| Tipo | Semicelda de estado sólido |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.