Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ BOD Adapters for Polarographic Dissolved Oxygen Probes
Descripción
Help ensure proper and optimal probe performance with Thermo Scientific™ Orion™ BOD Adapters for Polarographic Dissolved Oxygen Probes. Adapters include stir funnel and electrode adapter sleeve for BOD bottle.
Warranty: Out of box.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Para su uso con 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A, 083005 |
| Para utilizar con (equipo) | Sonda de oxígeno disuelto Orion (laboratorio o campo) |
| Tipo | Adaptador BOD |
| Incluye | Embudo de agitación y manguito adaptador de electrodo |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.