Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos básicos Orion™
Description
Realice mediciones básicas de pH de forma rápida y fiable con™™ los electrodos Thermo Scientific Orion Basic, para su uso con medidores Orion™ Russell.
- Intervalo de pH de 0 a 14
- Intervalo de temperatura de 0 °C a 80 °C para electrodos de pH
- Intervalo de temperatura de 0 °C a 50 °C para 9147BN
- 9142BN, 9145BN y 9146BN se pueden utilizar con cualquier medidor con entrada BNC
Specifications
Specifications
| Descripción | Electrodo de pH de combinación rellenable con cuerpo de vidrio |
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Cerámica |
| Material | Cuerpo de vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de pH combinado, cuerpo de vidrio |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores Russell |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar en solución de almacenamiento de electrodos de pH Orion 910001 |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32 °F a 176 °F |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.