Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos básicos Orion™
Descripción
Realice mediciones básicas de pH de forma rápida y fiable con™™ los electrodos Thermo Scientific Orion Basic, para su uso con medidores Orion™ Russell.
- Intervalo de pH de 0 a 14
- Intervalo de temperatura de 0 °C a 80 °C para electrodos de pH
- Intervalo de temperatura de 0 °C a 50 °C para 9147BN
- 9142BN, 9145BN y 9146BN se pueden utilizar con cualquier medidor con entrada BNC
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Combinación de gel de bajo mantenimiento con cuerpo epóxico y protector desmontable |
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Mecha |
| Material | Cuerpo epóxico |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de pH Combinado con cuerpo epoxi |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores Russell |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar en solución de almacenamiento de electrodos de pH Orion 910001 |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32 °F a 176 °F |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.