Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para muestreador automático Orion™ AutoTration™ 500
Código de producto. p-4529438
Change view
Click to view available options
Tamaño del recipiente:
Vasos de precipitados de 150 ml
Vasos de precipitados de 50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del recipiente unitSize
11762228 Vasos de precipitados de 50 ml paquete de 50
10150971 Vasos de precipitados de 150 ml paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11762228 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ASB050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga el análisis de muestras automatizado con los accesorios para nuestro antiguo muestreador automático.
Mantenga el análisis de muestras automatizado con los accesorios para el muestreador automático Thermo Scientific™ Orion™ AutoTration 500. Con una selección de gradillas de 48 y 28 posiciones, estos productos ofrecen flexibilidad con gradillas intercambiables para alojar muestras de distintos tamaños y volúmenes de la muestra.
  • Gradillas intercambiables para alojar muestras de distintos tamaños y volúmenes
  • Gradillas de 28 y 48 posiciones
  • Vasos de precipitados de 45, 50 y 150 ml
  • Soportes de electrodos de repuesto para cada modelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del recipiente Vasos de precipitados de 50 ml
Descripción Vasos de precipitados de plástico de 50 ml de muestreadores automáticos, 50/paquete
Tipo Accesorios para tituladores
Incluye 50 vasos de precipitados (50 ml)
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático AT5050 AutoTration-500 con gradilla de 48 posiciones
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.