Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para muestreador automático Orion™ AutoTration™ 500
Descripción
Mantenga el análisis de muestras automatizado con los accesorios para el muestreador automático Thermo Scientific™ Orion™ AutoTration 500. Con una selección de gradillas de 48 y 28 posiciones, estos productos ofrecen flexibilidad con gradillas intercambiables para alojar muestras de distintos tamaños y volúmenes de la muestra.
- Gradillas intercambiables para alojar muestras de distintos tamaños y volúmenes
- Gradillas de 28 y 48 posiciones
- Vasos de precipitados de 45, 50 y 150 ml
- Soportes de electrodos de repuesto para cada modelo
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del recipiente | Vasos de precipitados de 50 ml |
| Descripción | Vasos de precipitados de plástico de 50 ml de muestreadores automáticos, 50/paquete |
| Tipo | Accesorios para tituladores |
| Incluye | 50 vasos de precipitados (50 ml) |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador automático AT5050 AutoTration-500 con gradilla de 48 posiciones |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.