Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Orion™ AquaPro™, bulbo resistente, cuerpo de vidrio, conector BNC resistente al agua; cable de 1 m
Descripción
Lea muestras de líquidos viscosos de forma rápida y precisa sin que la muestra entre en contacto con iones de plata con ayuda de los electrodos combinados de pH Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™. Estos electrodos, que tienen un sistema de referencia de junta doble abierto y resistente a las obstrucciones, son ideales para mediciones en muestras que contienen proteínas o tampones TRIS y que no contienen mercurio. Los electrodos requieren un mantenimiento mínimo porque no hay solución de llenado; en su lugar, cuentan con una referencia de gel de polímero.
- Mediciones de pH de 0 a 14
- Intervalo de temperatura: De 0° a 60 °C (de 0° a 140 °F)
- Elección de conectores con cable de 1 m
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cuerpo epóxico |
| Tipos de conector | WPBNC |
| Junta | Abierto |
| Material | Cuerpo epóxico |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 60 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH de doble succión AG/AgCl, conector BNC resistente al agua |
| Para utilizar con (aplicación) | Superficies húmedas, sólidos, semisólidos, tamaños de muestra pequeños |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH Orion |
| Referencia interna | Unión doble de Ag/AgCl |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.