Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos líquidos y de análisis Orion™ AQUAfast™
Código de producto. 15169192
Click to view available options
Tipo:
Alto rango de COD
Amoníaco
Bajo rango de COD
DQO
Fluoruro
Fosfato
Manganeso
Nitrato
Nitrógeno, total
Rango medio de COD
pH
temp:
0,5 a 25 mg/l N
De 0 a 150 mg/l de O2
De 0 a 1500 mg/l de O2
De 0 a 15000 mg/l de O2
De 0,01 a 0,7 mg/l Mn
De 0,02 a 1,1 mg/l P
De 0,02 a 1,6 mg/l P
De 0,02 a 2,5 mg/l de N
De 0,05 a 2 mg/l F
De 0,06 a 5 mg/l de PO4
De 1 a 30 mg/l de N
De 1 a 50 mg/l de N
De 5 a 150 mg/l de N
pH de 6,5 a 8,4
Tamaño de la unidad:
2 PCS
25 TEST
50 PCS
50 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 15169192
Marca: Thermo Scientific™ AC4P54
Utilice los tubos de reacción, tubos de digestión y reactivos líquidos Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast para realizar pruebas colorimétricas, incluidos fluoruro, COD, nitrógeno total y fosfato total.
Utilice los reactivos líquidos, tubos de reacción y tubos de digestión Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast con los colorímetros Orion™ AQUAfast y los espectrofotómetros Vis y UV-Vis Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate. Los tubos de reacción y digestión contienen la cantidad exacta de reactivo, están hechos de vidrio óptico especial y son compatibles con el termorreactor Orion™ AQUAfast COD165. Los tubos de digestión miden la demanda química de oxígeno (COD), el nitrógeno total y el fosfato total. Los tubos de reacción miden el amoníaco, el nitrato y el fosfato. Los reactivos líquidos se mezclan de forma rápida y sencilla en la solución y miden fluoruro (SPADNS), hidrazina y pH.
Los cambios de los niveles de nutrientes pueden alterar el delicado equilibrio de los ecosistemas y contaminar el agua potable. Las pruebas con tubos facilitan la determinación de las concentraciones de especies en las muestras.
En el medidor Orion AQ3700 hay preprogramadas pruebas con tubos de reacción y tubos de digestión. Algunas de las pruebas indicadas solo tienen componentes líquidos, como nuestra prueba AC2009 SPADNS para fluoruro; otras tienen reactivos líquidos y en tabletas o líquidos y en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Conjunto de reactivos en polvo y líquido de manganeso LR AQUAfast, 100 pruebas
Formato Polvo + líquido
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700, Orion AQUAfast
Incluye Conjunto de 3: 100 paquetes de polvo de ácido ascórbico, solución de cianuro alcalino, solución indicadora PAN
Cantidad 50 pruebas
temp De 0,01 a 0,7 mg/l Mn
Accesorios recomendados Viales redondos AQUAfast de 24mm (n.º de cat. AC2V24)
Método de prueba PAN
Tipo Manganeso
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.