Learn More
Thermo Scientific™ Kits de análisis químicos Orion™ AQUAfast™ II
Código de producto. 15109192
Change view
Click to view available options
Tipo:
Alcalinidad
Aluminio
Amoníaco
Cinc
Cloro, clorato de sodio
Cloruro
Comprimido de reactivo de bromo
Dióxido de cloro
Fosfato
Hidracina
Hierro
Manganeso
Método de metalftaleína
Nitrato
Nitrito
Ozono
Sulfato
Sulfuro
Sílice
cobre
pH
Ácido cianúrico
temp:
DE 0.02 a 11 mg/l de ClO2
De 0,01 a 0,25 mg/l
De 0,1 a 13,5 mg/l
De 0.01 a 0.3 mg/l de Al
De 0.01 a 0.5 mg/l de N
De 0.01 a 6 mg/l de Cl2
De 0.02 a 1 mg/l de Fe
De 0.02 a 1 mg/l de N
De 0.02 a 1 mg/l de Zn
De 0.04 a 0.5 mg/l de S
De 0.05 a 0.5 mg/l de N2H4
De 0.05 a 0.5 mg/l de O3
De 0.05 a 4 mg/l de PO4
De 0.05 a 4 mg/l de SiO2
De 0.05 a 5 mg/l de Cu
De 0.05a 4 mg/l de SiO2
De 0.2 a 4 mg/l de Mn
De 0.5 a 25 mg/l de Cl-
De 1 a 40 mg/l
De 1 a 80 mg/l de PO4
De 2 a 50 mg/l
De 5 a 100 mg/l de SO4
De 5 a 200 mg/l de CaCO3
De 5 a 200 mg/l
De 5 a 90 mg/l
pH de 6.5 a 8.4
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
50 PCS
paquete de 100
paquete de 30
Cantidad:
100 comprimidos
100 pruebas
100 tests
30 pruebas
50 ensayos cada uno (libre y total)
50 pruebas
Código de producto. Tipo temp unitSize Cantidad
15109192 Comprimido de reactivo de bromo De 0,1 a 13,5 mg/l paquete de 100 -
11712238 Alcalinidad De 5 a 200 mg/l de CaCO3 100 PCS 100 pruebas
11782218 Aluminio De 0.01 a 0.3 mg/l de Al 50 PCS 50 pruebas
15119192 Aluminio De 0,01 a 0,25 mg/l paquete de 100 100 tests
11752218 Amoníaco De 0.02 a 1 mg/l de N 50 PCS 50 pruebas
11772218 Cloruro De 0.5 a 25 mg/l de Cl- 50 PCS 50 pruebas
11702248 Dióxido de cloro DE 0.02 a 11 mg/l de ClO2 paquete de 100 100 pruebas
11752238 Cloruro De 0.01 a 6 mg/l de Cl2 100 PCS 100 pruebas
11732228 Cloruro De 0.01 a 6 mg/l de Cl2 50 PCS 50 ensayos cada uno (libre y total)
11762238 Cloruro De 0.01 a 6 mg/l de Cl2 100 PCS 100 pruebas
15149192 Cloro, clorato de sodio De 5 a 200 mg/l paquete de 100 100 tests
11792218 cobre De 0.05 a 5 mg/l de Cu 50 PCS 50 pruebas
11722228 Cinc De 0.02 a 1 mg/l de Zn 50 PCS 50 pruebas
11792238 Ácido cianúrico De 5 a 90 mg/l paquete de 100 100 tests
15139192 Método de metalftaleína De 2 a 50 mg/l paquete de 100 100 tests
11782188 Hidracina De 0.05 a 0.5 mg/l de N2H4 paquete de 30 30 pruebas
11772238 Hierro De 0.02 a 1 mg/l de Fe 100 PCS 100 pruebas
11702228 Manganeso De 0.2 a 4 mg/l de Mn 50 PCS 50 pruebas
11732218 Nitrato De 1 a 40 mg/l 50 PCS 50 pruebas
11722238 Nitrito De 0.01 a 0.5 mg/l de N 100 PCS 100 pruebas
11732238 Ozono De 0.05 a 0.5 mg/l de O3 100 PCS 100 pruebas
11702238 pH pH de 6.5 a 8.4 100 PCS 100 pruebas
11742228 Fosfato De 0.05 a 4 mg/l de PO4 50 PCS 50 pruebas
11752228 Fosfato De 1 a 80 mg/l de PO4 50 PCS 50 pruebas
11712228 Sílice De 0.05 a 4 mg/l de SiO2 50 PCS 50 pruebas
11742238 Sílice De 0.05a 4 mg/l de SiO2 100 PCS 100 comprimidos
11782238 Sulfato De 5 a 100 mg/l de SO4 100 PCS 100 pruebas
11762218 Sulfuro De 0.04 a 0.5 mg/l de S 50 PCS 50 pruebas
28 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15109192
Brand: Thermo Scientific™ AC2035
This item is not returnable. View return policy
Elija los comprimidos reactivos que necesita para nuestros colorímetros y espectrofotómetros con estos kits de pruebas de sustancias químicas.
Elija los reactivos en comprimidos que necesita para colorímetros Orion™ AQUAfast y espectrofotómetros Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis y UV-Vis con kits de análisis químicos Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II.Estos cómodos y prácticos comprimidos de disolución rápida se pueden añadir de manera precisa a muestras sin dejar reactivo residual en el embalaje y son muy estables para una accesibilidad de larga duración.Los reactivos en comprimidos miden alcalinidad, aluminio, boro, amoníaco, cloruro, cloro, dióxido de cloro, cobre, DEHA, dureza, hidracina, peróxido de hidrógeno, hierro, manganeso, nitrato, nitrito, ozono, pH, fosfato, potasio, sílice, sulfato, sulfuro y cinc.
  • Para su uso con:Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 y los medidores y otros colorímetros Orion AQ2 descatalogados
  • N.º de pruebas:Desde 50 hasta 100
Garantía:fuera de la caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Comprimido de reactivo de bromo
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700
Incluye Bromine
temp De 0,1 a 13,5 mg/l
compliance-icons
Product Identifier
  • AQUAFAST II REAGENT -BROMINE
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: acetone
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.