Learn More
Thermo Scientific™ Kits de análisis químicos Orion™ AQUAfast™ II
Código de producto. 11782188
Change view
Click to view available options
Tipo:
Alcalinidad
Aluminio
Amoníaco
Cinc
Cloro, clorato de sodio
Cloruro
Comprimido de reactivo de bromo
Dióxido de cloro
Fosfato
Hidracina
Hierro
Manganeso
Método de metalftaleína
Nitrato
Nitrito
Ozono
Sulfato
Sulfuro
Sílice
cobre
pH
Ácido cianúrico
temp:
DE 0.02 a 11 mg/l de ClO2
De 0,01 a 0,25 mg/l
De 0,1 a 13,5 mg/l
De 0.01 a 0.3 mg/l de Al
De 0.01 a 0.5 mg/l de N
De 0.01 a 6 mg/l de Cl2
De 0.02 a 1 mg/l de Fe
De 0.02 a 1 mg/l de N
De 0.02 a 1 mg/l de Zn
De 0.04 a 0.5 mg/l de S
De 0.05 a 0.5 mg/l de N2H4
De 0.05 a 0.5 mg/l de O3
De 0.05 a 4 mg/l de PO4
De 0.05 a 4 mg/l de SiO2
De 0.05 a 5 mg/l de Cu
De 0.05a 4 mg/l de SiO2
De 0.2 a 4 mg/l de Mn
De 0.5 a 25 mg/l de Cl-
De 1 a 40 mg/l
De 1 a 80 mg/l de PO4
De 2 a 50 mg/l
De 5 a 100 mg/l de SO4
De 5 a 200 mg/l de CaCO3
De 5 a 200 mg/l
De 5 a 90 mg/l
pH de 6.5 a 8.4
Cantidad:
100 comprimidos
100 pruebas
100 tests
30 pruebas
50 ensayos cada uno (libre y total)
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
50 PCS
paquete de 100
paquete de 30
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo temp Cantidad unitSize
11782188 Hidracina De 0.05 a 0.5 mg/l de N2H4 30 pruebas paquete de 30
11712238 Alcalinidad De 5 a 200 mg/l de CaCO3 100 pruebas 100 PCS
11782218 Aluminio De 0.01 a 0.3 mg/l de Al 50 pruebas 50 PCS
15119192 Aluminio De 0,01 a 0,25 mg/l 100 tests paquete de 100
11752218 Amoníaco De 0.02 a 1 mg/l de N 50 pruebas 50 PCS
15109192 Comprimido de reactivo de bromo De 0,1 a 13,5 mg/l - paquete de 100
11772218 Cloruro De 0.5 a 25 mg/l de Cl- 50 pruebas 50 PCS
11702248 Dióxido de cloro DE 0.02 a 11 mg/l de ClO2 100 pruebas paquete de 100
11752238 Cloruro De 0.01 a 6 mg/l de Cl2 100 pruebas 100 PCS
11732228 Cloruro De 0.01 a 6 mg/l de Cl2 50 ensayos cada uno (libre y total) 50 PCS
11762238 Cloruro De 0.01 a 6 mg/l de Cl2 100 pruebas 100 PCS
15149192 Cloro, clorato de sodio De 5 a 200 mg/l 100 tests paquete de 100
11792218 cobre De 0.05 a 5 mg/l de Cu 50 pruebas 50 PCS
11722228 Cinc De 0.02 a 1 mg/l de Zn 50 pruebas 50 PCS
11792238 Ácido cianúrico De 5 a 90 mg/l 100 tests paquete de 100
15139192 Método de metalftaleína De 2 a 50 mg/l 100 tests paquete de 100
11772238 Hierro De 0.02 a 1 mg/l de Fe 100 pruebas 100 PCS
11702228 Manganeso De 0.2 a 4 mg/l de Mn 50 pruebas 50 PCS
11732218 Nitrato De 1 a 40 mg/l 50 pruebas 50 PCS
11722238 Nitrito De 0.01 a 0.5 mg/l de N 100 pruebas 100 PCS
11732238 Ozono De 0.05 a 0.5 mg/l de O3 100 pruebas 100 PCS
11702238 pH pH de 6.5 a 8.4 100 pruebas 100 PCS
11742228 Fosfato De 0.05 a 4 mg/l de PO4 50 pruebas 50 PCS
11752228 Fosfato De 1 a 80 mg/l de PO4 50 pruebas 50 PCS
11712228 Sílice De 0.05 a 4 mg/l de SiO2 50 pruebas 50 PCS
11742238 Sílice De 0.05a 4 mg/l de SiO2 100 comprimidos 100 PCS
11782238 Sulfato De 5 a 100 mg/l de SO4 100 pruebas 100 PCS
11762218 Sulfuro De 0.04 a 0.5 mg/l de S 50 pruebas 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Código de producto. 11782188 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AC2030
Elija los comprimidos reactivos que necesita para nuestros colorímetros y espectrofotómetros con estos kits de pruebas de sustancias químicas.
Elija los reactivos en comprimidos que necesita para colorímetros Orion™ AQUAfast y espectrofotómetros Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis y UV-Vis con kits de análisis químicos Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II.Estos cómodos y prácticos comprimidos de disolución rápida se pueden añadir de manera precisa a muestras sin dejar reactivo residual en el embalaje y son muy estables para una accesibilidad de larga duración.Los reactivos en comprimidos miden alcalinidad, aluminio, boro, amoníaco, cloruro, cloro, dióxido de cloro, cobre, DEHA, dureza, hidracina, peróxido de hidrógeno, hierro, manganeso, nitrato, nitrito, ozono, pH, fosfato, potasio, sílice, sulfato, sulfuro y cinc.
  • Para su uso con:Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 y los medidores y otros colorímetros Orion AQ2 descatalogados
  • N.º de pruebas:Desde 50 hasta 100
Garantía:fuera de la caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Hidracina
Formatos de reactivos de pruebas Powder Pack
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro Orion AquaMate 8000 UV-Vis, espectrofotómetro Orion AquaMate 7000 Vis, colorímetro
Descripción Kit de reactivo en polvo para la determinación de hidrazina AQUAfast, 30 ensayos
Incluye Kit: Polvo para hidrazina, cuchara
Método 4-(Dimetil-amino)-Benzaldehído
Para utilizar con (aplicación) Equipo para la determinación colorimétrica de agua y aguas residuales
Accesorios recomendados Viales redondos AQUAfast de 24mm (n.º de cat. AC2V24)
temp De 0.05 a 0.5 mg/l de N2H4
Cantidad 30 pruebas
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.