Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Free & Total Chlorine Bulk DPD Powder Reagents
Código de producto. 15954002
Change view
Click to view available options
Incluye:
Dispensador de polvo a granel de DPD y un vial de cloro libre en polvo, 250 recuentos
Dispensador de polvo a granel de DPD y un vial de cloro total en polvo, 250 recuentos
Dos viales de cloro libre en polvo, 500 recuentos (2 x 250 recuentos)
Dos viales de cloro total en polvo, 500 recuentos (2 x 250 recuentos)
Un vial de cloro libre en polvo, 250 recuentos
Un vial de cloro total en polvo, 250 recuentos
Cantidad:
2 x 250 recuentos
250 recuentos
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Cantidad unitSize
15954002 Dispensador de polvo a granel de DPD y un vial de cloro libre en polvo, 250 recuentos 250 recuentos cada uno
15914002 Un vial de cloro libre en polvo, 250 recuentos 250 recuentos cada uno
15924002 Dos viales de cloro libre en polvo, 500 recuentos (2 x 250 recuentos) 2 x 250 recuentos cada uno
15964002 Dispensador de polvo a granel de DPD y un vial de cloro total en polvo, 250 recuentos 250 recuentos cada uno
15934002 Un vial de cloro total en polvo, 250 recuentos 250 recuentos cada uno
15944002 Dos viales de cloro total en polvo, 500 recuentos (2 x 250 recuentos) 2 x 250 recuentos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15954002 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AQ250F
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Free and Total Chlorine Bulk DPD Powder Dispensers and Vials are designed for high volume testing of residual chlorine in water samples.
Measure residual chlorine in water samples using Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Free and Total Chlorine Bulk DPD Powder Dispensers and Vials with Orion AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers. The powder chemistries dissolve quickly in the solution and are easy to mix. Each vial contains 250 counts of DPD reagent and is available for free chlorine or total chlorine analysis in the lab or field.
  • Mide de 0,02 a 2,00 mg/l (ppm) de cloro libre o total
  • Los dispensadores de polvo a granel están diseñados para una alta productividad de muestras – reducen el coste por ensayo y minimizan los residuos en comparación con los reactivos envasados individualmente 
  • Son equivalentes a otros reactivos conocidos y ampliamente utilizados, incluyendo Orion AQUAfast AC4P71 cloro libre y Orion AQUAfast AC4P72 paquetes de cloro total en polvo
  • Compatible con los colorímetros Orion AQUAfast AQ4000, AQ3700 y AQ3170
  • Compatible con los espectrofotómetros Orion AquaMate AQ8000 y AQ7000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ4000, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700, colorímetro Orion AQUAfast AQ3170, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700 (descatalogado)
Incluye Dispensador de polvo a granel de DPD y un vial de cloro libre en polvo, 250 recuentos
Cantidad 250 recuentos
temp De 0,02 a 2 mg/l de Cl2
Reagent Form Polvo
Reactivos cloro
Método de prueba DPD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • AQUAfast total chlorine powder pack
Palabra de advertencia
  • Peligro||Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium oxalate, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate