Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de pH/ATC 3 en 1 Orion™ 9157BNMD Triode™
Utilice esta sonda altamente versátil, que contiene un electrodo relleno de gel de bajo mantenimiento con ATC integrado, ya sea en el campo o en una planta.
483.41€ - 497.48€
Especificaciones
Junta | Fibra de vidrio |
---|---|
Material | Epoxi |
Intervalo de pH | De 0 a 14 |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C a 90°C |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para trabajo de campo o en la planta. |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10490633
|
Thermo Scientific™
9157BN |
BNC |
483.41€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10255313
|
Thermo Scientific™
9157BNMD |
Mini DIN |
497.48€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Utilice la sonda de pH/ATC 3 en 1 Thermo Scientific™ Orion™ 9157BNMD Triode™ sobre el terreno o en la planta.
Características:- Material: cuerpo de epoxi.
- Intervalo de pH: de 0 a 14
- Escala de temperatura: De 0 °C a 90 °C
- Unión: fibra de vidrio.
- Tipo de referencia: Ag/AgCl
- Tiene un sistema de referencia interno de Ag/AgCl, referencia sellada
Incluye:
- Un frasco de 60 sml de solución de llenado 900011
- Dimensiones: 120 × 12 mm
- Diámetro del tapón: 16 mm
Garantía: 12 meses a partir de la fecha de compra por el comprador o 18 meses desde la fecha de envío del vendedor, lo que ocurra antes
Especificaciones
Fibra de vidrio | |
De 0 a 14 | |
Ideal para trabajo de campo o en la planta. | |
Ag/AgCl | |
4,7 in | |
0,47 in | |
16 mm |
Epoxi | |
0°C a 90°C | |
Medidor de pH Orion (campo o en planta) | |
De 32° a 194 °F | |
120 mm | |
12 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.