Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH de junta doble Orion™ 9156DJWP
Descripción
Realice aplicaciones con el electrodo de pH de unión doble Thermo Scientific™ Orion™ 9156DJWP, que tienen un cuerpo epóxico duradero y gel de poco mantenimiento.
Información para pedidos:
- 9156DJWP
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Electrodo de pH de unión doble |
| Junta | Mecha |
| Material | Cuerpo epóxico |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 60 °C |
| Tipo | Electrodo de pH de unión doble |
| Referencia interna | Unión doble de Ag/AgCl |
| Precisión | 0,02 |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar en solución de almacenamiento de electrodos de pH Orion 910001 |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32 °F a 140 °F |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.