Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Orion™ 9156BNWP
Descripción
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 9156BN está destinado a la medición rutinaria del pH en condiciones difíciles.
Cuerpo irrompible y con una extensión que supera el bulbo de vidrio detector del pH para mejorar la protección.
- Material: cuerpo de epoxi.
- Rango de pH: de 0 a 14. Intervalo de temperatura: de 0° a 90 °C. Tipo de referencia: Ag/AgCl. Unión: fibra de vidrio. Dimensiones: 120 x 12 mm.
- Precisión de pH: 0,02.
- Solución de llenado: 4M KCl con Ag/AgCl
- Rellenable.
- Para mediciones de pH rutinarias.
- Para uso en el terreno, en laboratorio o en la enseñanza.
- Diámetro del cabezal: 16 mm
Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos Orion, 900011
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con conector de tapón roscado |
| Tipos de conector | Screw Cap |
| Junta | fibra de Vidrio |
| Material | cuerpo epoxi |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C a 90°C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Tipo de solución de llenado | KCl 4M con Ag/AgCl |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Precisión | 0.0 |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.