Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH con punta de lanza Orion™ 8163BNWP ROSS™
Descripción
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 8163BNWP ROSS proporciona lecturas estables para pH 0,01 en menos de 30 segundos.
Los resultados tienen una precisión entre tres y cinco veces superior a la que se alcanza con los electrodos convencionales.
- Rango de pH: de 0 a 14.
- Intervalo de temperatura: de 0° a 100 °C
- Referencia interna: ROSS.
- Unión: cerámica.
- Dimensiones: 110 mm
- Precisión de pH: 0,01.
- Solución de llenado: 3M KCl.
- Punta: de lanza. Longitud: 4,5 x 20 mm
- Material: cuerpo de vidrio.
- Tamaño de muestras de hasta 100 μl.
- Para mediciones de pH en material alimentario semisólido como queso, carne, fruta, pan y otras muestras similares.
- Funciona también en el caso extremo de que la diferencia de temperatura de las muestras sea de 50 °C o más.
- Con una deriva inferior a 0,002 pH al día, la reestandarización es mínima.
Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos ROSS, 810007
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con conector de tapón roscado |
| Tipos de conector | Screw Cap |
| Junta | Cerámica |
| Material | Cuerpo de cristal |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Combination Spear Tip pH Electrode, screw cap connector |
| Desviación | < 0.002pH/day |
| Tipo de solución de llenado | 3M KCl |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH estándar, con cable independiente con conector de tapón de rosca |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.