Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Orion™ 815600 ROSS™
Descripción
Obtenga resultados de tres a cinco veces más precisos que los obtenidos con electrodos convencionales con el electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 815600 ROSS. Proporciona lecturas estables para pH 0,01 en menos de 30 segundos.
- Material: cuerpo de epoxi.
- Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
- Intervalo de temperatura: De 0° a 100 °C
- Referencia interna: ROSS
- Unión: fibra de vidrio.
- Dimensiones: 120 × 12 mm
- Precisión en pH: 0,01
- Solución de llenado: 810007
- De uso general cuando se necesita determinar el pH exacto.
- Cuerpo de epoxi para más solidez y durabilidad.
- Funciona también en el caso extremo de que la diferencia de temperatura de las muestras sea de 50 °C o más.
- Con una deriva inferior a 0,002 pH al día, la reestandarización es mínima.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con conector BNC |
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Fibra de vidrio |
| Material | Cuerpo epóxico |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Desviación | <0,002 pH/día |
| Tipo de solución de llenado | 3M KCl |
| Referencia interna | ROSS |
| Mostrar más |