Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH con superficie plana Orion™ 8135BN ROSS™
Descripción
Obtenga lecturas estables de hasta 0,01 de pH en menos de 30 segundos con el electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8135BN ROSS™. Este instrumento proporciona resultados con una precisión entre tres y cinco veces superior a la que se alcanza con los electrodos convencionales.
El electrodo combinado de pH de superficies planas 8135BN ROSS mide el pH de superficies, húmedas y suaves, sólidas y semisólidas, como placas de gel agar, carnes, masa de pan y muestras similares. Con una desviación inferior a 0,002 de pH por día y una reestenosis mínima, este electrodo funciona en casos extremos de muestras que varían entre sí 50 °C o más.
- Material: Cuerpo epóxico
- Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
- Intervalo de temperatura: De 0° a 100 °C
- Referencia interna: ROSS
- Junta: Fibra de vidrio
- Dimensiones: 120 × 12mm
- Precisión en pH: 0,01
- Solución de llenado: Orion 810007
- Diámetro del tapón: 16mm
- Se puede utilizar placas de micromuestras para las muestras pequeñas.
- Punta de superficie plana
Incluye: un frasco de solución de llenado Orion ROSS de 60 ml, 810007 y tapón de boquilla
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con conector de tapón roscado |
| Tipos de conector | Tapón de rosca |
| Junta | Fibra de vidrio |
| Material | Cuerpo epóxico |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH de superficie plana, conector con tapón de rosca |
| Desviación | <0,002 pH/día |
| Tipo de solución de llenado | 3M KCl |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH estándar, con cable independiente con conector de tapón de rosca |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.