Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo Orion™ 8115BNUWP ROSS Ultra™
Mida el pH en soluciones acuosas de volumen microscópico con el electrodo duradero Thermo Scientific™ Orion™ 8115BNUWP ROSS Ultra™.
Marca: Thermo Scientific™ 8115BNUWP
562.16 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Mida el pH en soluciones acuosas de volumen microscópico. El electrodo Thermo Scientific™ Orion™ 8115BNUWP ROSS Ultra™ es un electrodo combinado duradero con cuerpo epóxico de rendimiento superior y punta semimicro, concebido para la determinación precisa del pH en muestras acuosas de poco volumen.
Incluye:
- Cable de 1 metro.
Requiere:
- Tampones de pH (pH 7 de ±1 a 3 unidades de pH), vasos de precipitados de plástico o vidrio.
- Agitador magnético o sonda de agitador Orion.
- Agua destilada o des-ionizada.
Compatible con:
El conector BNWP es compatible con todos los conectores BNC estándar, tanto de los medidores de la serie Thermo Scientific™ Orion Star™ como de otros modelos de la competencia.
Recomendada para:
- Para uso en laboratorios clínicos, farmacéuticos y de productos alimentarios, donde el tamaño de las muestras sea una limitación.
Especificaciones
Electrodo combinado con punta semimicro y cuerpo epóxico; 165 x 6 mm | |
Fibra de vidrio | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo | |
ROSS | |
De 32° a 212 °F | |
3,7 in |
WPBNC | |
Cuerpo epóxico | |
De 0 °C a 100 °C | |
3M KCl | |
0,01 | |
2 años | |
95 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.