Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH con bulbo resistente Orion 8104BN ROSS
Descripción
Obtenga resultados con una precisión entre tres y cinco veces superior a la que se alcanza con los electrodos convencionales con el electrodo combinado de pH de bulbo resistente Thermo Scientific™ Orion™ 8104BN ROSS™. Este instrumento proporciona lecturas estables para hasta 0,01 de pH en menos de 30 segundos.
- Material: cuerpo de vidrio.
- Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
- Intervalo de temperatura: De 0° a 100 °C
- Referencia interna: ROSS
- Junta: cerámica
- Dimensiones: 120 × 12mm
- Precisión en pH: 0,01
- Solución de llenado: 810007
- Diámetro del tapón: 16mm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con bombilla resistente |
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Cerámica |
| Material | Cuerpo de vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH resistente, conector BNC |
| Desviación | <0,002 pH/día |
| Tipo de solución de llenado | 3M KCl |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH estándar, conector BNC |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.