Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2100 Series and 1800 Series Analyzer Reagents for Orion™ Online Monitors
Código de producto. 16535484
Change view
Click to view available options
Tipo:
Reactivo
Tubos de conducción
Tamaño de la unidad:
1 set
2 litros
3 litros
Código de producto. Tipo unitSize
16535484 Tubos de conducción 1 set
16855623 Reactivo 2 litros
16865623 Reactivo 3 litros
16854531 Tubos de conducción 1 set
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16535484
Marca: Thermo Scientific™ 211190
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Utilice estos reactivos de los analizadores para nuestros analizadores de procesos.
Utilice los reactivos de los analizadores Thermo Scientific™ Orion™ serie 2100 y serie 1800 para los monitores en línea Orion™ con los analizadores de procesos Orion™.
Reactivos para los analizadores Orion 2109XP, 2110XP, 2111LL, 2111XP, 2117XP, 2118XP, 2120XP, 1809, 1810, 1811AO, 1811EL, 1817HL, 1817LL, 1818 y 1820.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Reactivo DIPA: para 60 días de funcionamiento, incluye 1 reactivo DIPA de 0,8 litros y kit de tubos de difusión (n.º de cat. 211194)
Tipo Tubos de conducción
Cantidad 0.8 L
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.