Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo negros Original Plus OB
Descripción
- Calidad, comodidad, durabilidad
- Conforme con ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela exterior de TPU antideslizante
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
- Correa de talón plegable, ajustable
- Tratamiento higienizado
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hebilla | Acero inoxidable |
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347: 2012, OB, A, E, FO, SRC, ESD |
| Tipo de tapón | Correa de talón plegable |
| Color | Negro |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 37 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos |
| Material de la suela | Poliuretano termoplástico |
| Modelo | Zuecos |
| Cantidad de embalaje | 1 par |
| Mostrar más |