Learn More
Patrón de aceite organometálico, 21 elementos, 100 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11420349 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420349 50 g 50 g
11410349 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420349 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S21100Z
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
Antígeno100 μg/g
Al100 μg/g
B100 μg/g
Ba100 μg/g
Ca100 μg/g
Cd100 μg/g
Cr100 μg/g
Cu100 μg/g
Fe100 μg/g
Mg100 μg/g
Mn100 μg/g
Mo100 μg/g
Na100 μg/g
Ni100 μg/g
P100 μg/g
Pb100 μg/g
Si100 μg/g
Sn100 μg/g
Ti100 μg/g
V100 μg/g
Zn100 μg/g
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 21 Element Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Cantidad 50 g
Grado petróleo, aceite
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Each component at 100μg/g (S21-100), 300μg/g (S21-300), 500μg/g (S21-500), or 900μg/g (S21-900) in Base Oil 75:
Aluminum
Barium
Boron
Cadmium
Calcium
Chromium
Copper
Iron
Lead
Magnesium
Manganese
Molybdenum
Nickel
Phosphorous
Silicon
Silver
Sodium
Tin
Titanium
Vanadium
Zinc
Mostrar más Mostrar menos
Product intended for laboratory use only