Learn More
Estándar de aceite organometálico, 21 elementos para análisis de metales de desgaste, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| Antígeno | 900 μg/g |
| Al | 900 μg/g |
| B | 900 μg/g |
| Ba | 900 μg/g |
| Ca | 900 μg/g |
| Cd | 900 μg/g |
| Cr | 900 μg/g |
| Cu | 900 μg/g |
| Fe | 900 μg/g |
| Mg | 900 μg/g |
| Mn | 900 μg/g |
| Mo | 900 μg/g |
| Na | 900 μg/g |
| Ni | 900 μg/g |
| P | 900 μg/g |
| Pb | 900 μg/g |
| Si | 900 μg/g |
| Sn | 900 μg/g |
| Ti | 900 μg/g |
| V | 900 μg/g |
| Zn | 900 μg/g |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 21 Element Oil Standard |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| Certificado de análisis | With Certificate of Analysis. |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Base Oil 75 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Cantidad | 50 g |
| Grado | petróleo, aceite |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio