Learn More
Hach Lange™ Prueba de cubetas de ácidos orgánicos
Código de producto. 10172344
Click to view available options
Nº de pruebas:
25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10172344
Marca: Hach Lange™ LCK365
Información de órdenes
dimRange
Especificaciones
Nº de pruebas 25
temp 50-2500 mg/l
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 25 °C
Método de prueba Esterificación
Tipo Prueba de cubetas de ácidos orgánicos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Organische Säuren/Organic Acids/Acides organiques
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethelene glycol