Learn More
Orexin receptor 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16828444 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16828444 150 μL 150 microlitros
16838444 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16828444
Marca: Proteintech 183701AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene is a G-protein coupled receptor involved in the regulation of feeding behavior. The encoded protein selectively binds the hypothalamic neuropeptide orexin A. A related gene (HCRTR2) encodes a G-protein coupled receptor that binds orexin A and orexin B.
Especificaciones
Antígeno Orexin receptor 1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HCRTR1
N.º de referencia del gen O43613, P56718, P58307
Alias de gen HCRTR1, hypocretin (orexin) receptor 1, Hypocretin receptor type 1, Orexin receptor 1, Orexin receptor type 1, Ox 1 R, Ox1 R, OX1R
Símbolos de los genes Hcrtr1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Orexin receptor 1 Fusion Protein Ag12269
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 230777, 25593, 3061
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG