Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivos de recogida Oral-Eze™
Código de producto. p-6149252 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Extractor de muestras Oral-Eze
Cantidad:
500
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 17475123
Marca: Thermo Scientific™ 96105500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine las conjeturas en la recogida de muestras de fluidos orales con la innovadora tecnología de ventana indicadora.
Simplifique la recogida de muestras orales para pruebas de drogas rutinarias con nuestro innovador sistema de recogida de fluidos orales.El dispositivo de recogida Oral-Eze™ disponible de Thermo Scientific™ proporciona todas las ventajas de los anteriores sistemas de recogida con el beneficio adicional de nuestra tecnología de ventana indicadora, que elimina las conjeturas en la recogida de muestras.
El sistema de recogida de fluidos orales Oral-Eze simplifica la recogida de muestras orales para pruebas de drogas rutinarias.
  • El sistema de recogida y las pruebas de droga empleadas cuentan con la aprobación de la FDA
  • La exclusiva ventana indicadora se vuelve azul al completarse la recogida, lo que elimina las conjeturas del proceso y reduce las recogidas repetidas
  • El tiempo de recogida rápido suele ser de entre 3 y 5 minutos
  • La muestra y todas las drogas de la muestra se mantienen estables durante 21 días tras la recogida
  • Las muestras no negativas probadas por el laboratorio permanecen estables al menos un año si se almacenan congeladas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Extractor de muestras Oral-Eze
Analitos detectables Ninguno
Tipo de muestra Fluido oral
Tipo Dispositivo de recogida
Cantidad 500