missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ OR7G1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15839613
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15839613 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15839613

Marca: Invitrogen™ PA571203

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 86%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 92%; Pig: 93%; Rabbit: 92%; Rat: 92%.

Olfactory receptors interact with odorant molecules in the nose, to initiate a neuronal response that triggers the perception of a smell. The olfactory receptor proteins are members of a large family of G-protein-coupled receptors (GPCR) arising from single coding-exon genes. Olfactory receptors share a 7-transmembrane domain structure with many neurotransmitter and hormone receptors and are responsible for the recognition and G protein-mediated transduction of odorant signals. The olfactory receptor gene family is the largest in the genome. The nomenclature assigned to the olfactory receptor genes and proteins for this organism is independent of other organisms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OR7G1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica OR7G1
N.º de referencia del gen Q8NGA0
Alias de gen olfactory receptor 19-15; Olfactory receptor 7G1; olfactory receptor family 7 subfamily G member 1; olfactory receptor OR19-8; olfactory receptor, family 7, subfamily G, member 1; OR19-15; OR19-8; OR7G1; OR7G1P
Símbolos de los genes OR7G1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human OR7G1.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 125962
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.