missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ OR10H5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16614145
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16614145 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16614145

Marca: Invitrogen™ PA599895

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total OR10H5.

Odorant receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OR10H5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica OR10H5
N.º de referencia del gen Q8NGA6
Alias de gen Olfactory receptor 10H5; olfactory receptor family 10 subfamily H member 5; olfactory receptor OR19-25; Olfactory receptor OR19-26; olfactory receptor, family 10, subfamily H, member 5; OR10H5; OR19-25; OR19-26
Símbolos de los genes OR10H5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human OR10H5(Accession Q8NGA6), corresponding to amino acid residues S244-R294.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284433
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.