Learn More
OPTIZYME™ XhoI, Fisher BioReagents™
Código de producto. 11914852
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3000 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
11914852 3000 U cada uno
1 options
Código de producto. 11914852 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP80101
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
5'....C^T C G A G...3'
3'....G A G C T^C...5'
Suministrado con: Tampón 5 OPTIZYME 10X
Condiciones para el 100 % de actividad:
  • 1 tampón OPTIZYME 5: 10 mM de Tris-HCl (pH 8,5 a 37 °C), 10 mM de MgCl2, 100 mM de KCl y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incube a 37°C
Actividad enzimática en los tampones OPTIZYME:
  • Tampón 1: 0 - 20 %
  • Tampón 2: 50 - 100 %
  • Tampón 3: 50 - 100 %
  • Tampón 4: 20 - 50 %
  • Tampón 5: 100 %
Tampón de almacenamiento:
  • 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y glicerol al 50 % (v/v)
  • Ligadura y reescisión:
  • Más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de XhoI.
  • Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requiere un mínimo de 5 unidades de XhoI para la digestión completa de 1 μg de ADN del fago lambda incluido en agarosa en 16 horas.
  • Nota:
  • Los plásmidos superenrollados pueden necesitar hasta 5 veces más XhoI para una digestión completa, en comparación con el ADN linealizado.
  • Extremos compatibles: BauI, Eco88I, SalI, SmoI
  • Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa; ningún efecto.
  • Dcm: nunca se solapa; ningún efecto.
  • CpG: Se solapa completamente (escisión alterada)
  • CTCGAG
(escisión alterada)
EcoKI: nunca se solapa; sin efecto
EcoBI: nunca se solapa; ningún efecto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Componentes Tampón 5 OPTIZYME™ 10X
Temperatura de la incubadora 37 °C
pH 7,4
Para utilizar con (aplicación) > 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y volver a cortarse después de una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de XhoI.
Tampón de almacenamiento 10 mM de Tris HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, glicerol al 50 %
Cantidad 3000 U
Sitio de corte C.TCGAG
Tipo de producto XhoI
Formulario Líquido